Läs mer
Notrax Diamant Flex™ Nitril FR Workstation Svetsmatta
Produktkod. 17732248
Change view
Bredd (metrisk):
97 cm
102 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17732248 102 cm
17712248 97 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17732248 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 646S4064BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5311.69 SEK
    4325.03 SEK / Paket med 1
    Save 986.66 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kraftig oljebeständig och brandhämmande svetsmatta för arbetsstation med diamantplåt. Tuff 100% nitrilgummiblandning är extremt hållbar och tål till och med svetsgnistor. Mattor i standardstorlek är lösa och kräver ingen installation.
  • Kraftig oljebeständig och brandhämmande svetsmatta för arbetsstation med diamantplåt
  • Tuff 100% nitrilgummiblandning är extremt hållbar och tål till och med svetsgnistor
  • Mattor i standardstorlek för enskilda arbetsstationer är lösta och kräver ingen installation
  • Den 184 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken medan de kulor undertill gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse
  • Mycket synliga svarta eller gula säkerhetsramper ingår på alla sidor för att förhindra snubbling
Specifikationer
Färg Svart/Gul
Längd (engelska) 5.3 ft.
Längd (metrisk) 163 cm
Material Nitril brandskyddande gummiförening
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 102 cm