Läs mer
Notrax Diamant Flex™ Nitril oljebeständig arbetsstation Mat
Produktkod. 17762188
Change view
Mått (L x B):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17762188 163 x 102 cm
17742188 163 x 97 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17762188 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 547S4064BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4903.53 SEK
    3991.78 SEK / Paket med 1
    Save 911.75 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Notrax Diamant Flex™ Nitril oljebeständig matta - Den 18,4 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken medan de kulor undertill gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse.
  • Högkvalitativ anti-utmattning individuell arbetsstationsmatta för tunga industriella miljöer
  • Mattor i standardstorlek för enskilda arbetsstationer är lösta och kräver ingen installation
  • Den 184 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken medan de kulor undertill gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse
  • Mycket synliga gula säkerhetsramper ingår på alla sidor för att förhindra snubbling
  • 100 % nitrilgummiblandning
Specifikationer
Mått (L x B) 163 x 102 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 5.3 ft.
Längd (metrisk) 163 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 102 cm