Läs mer
Scotch-Brite™ Diamantgolvkuddar, lila
Produktkod. 17138800
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 17138800
Brand: Scotch-Brite™ 7100159507
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Diamantbelagda golvkuddar för rengöring och polering av marmor, terrazzo, skiffer och polerade betonggolv. Hjälper till att eliminera golvfinish och minska arbetskostnaderna.
  • Rengör och polerar samtidigt golv för att få en enastående glans
  • Idealisk för marmor, terrazzo, vinyl, skiffer och polerade betonggolv
  • Lätt att använda: inga dyra eller skadliga kemikalier behövs, bara vatten
  • Rekommenderas för användning med låg- och standardhastighetsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsdynor
Färg Lila
Diameter (metrisk) 355 mm
För användning med (applikation) Polering, städning
För användning med (utrustning) Golv av marmor, terrazzo, skiffer och polerad betong
Material Diamantbelagd
Stil Rund