Läs mer
Scotch-Brite™ Diamantgolvkuddar, lila
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Rengör och polerar samtidigt golv för att få en enastående glans
- Idealisk för marmor, terrazzo, vinyl, skiffer och polerade betonggolv
- Lätt att använda: inga dyra eller skadliga kemikalier behövs, bara vatten
- Rekommenderas för användning med låg- och standardhastighetsmaskiner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsdynor |
| Färg | Lila |
| Diameter (metrisk) | 305 mm |
| För användning med (applikation) | Polering, städning |
| För användning med (utrustning) | Golv av marmor, terrazzo, skiffer och polerad betong |
| Material | Diamantbelagd |
| Stil | Rund |