Läs mer
Scotch-Brite™ Diamantgolvkuddar, lila
Produktkod. 17198790
Change view
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
17198790 505 mm -
17158800 254 mm -
17128800 280 mm -
17108800 530 mm -
17118800 685 mm -
17148800 305 mm Paket med 5
17138800 355 mm -
17158790 380 mm -
17148790 406 mm -
17168790 432 mm -
17178790 460 mm -
17188790 480 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17198790 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100159502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5605.00 SEK
    3789.45 SEK / Paket med 5
    Save 1815.55 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Diamantbelagda golvkuddar för rengöring och polering av marmor, terrazzo, skiffer och polerade betonggolv. Hjälper till att eliminera golvfinish och minska arbetskostnaderna.
  • Rengör och polerar samtidigt golv för att få en enastående glans
  • Idealisk för marmor, terrazzo, vinyl, skiffer och polerade betonggolv
  • Lätt att använda: inga dyra eller skadliga kemikalier behövs, bara vatten
  • Rekommenderas för användning med låg- och standardhastighetsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsdynor
Färg Lila
Diameter (metrisk) 505 mm
För användning med (applikation) Polering, städning
För användning med (utrustning) Golv av marmor, terrazzo, skiffer och polerad betong
Material Diamantbelagd
Stil Rund