Läs mer
Scotch-Brite™ Diamantgolvkuddar, lila
Produktkod. p-7213709
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 17158800
Brand: Scotch-Brite™ 7100159512
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Diamantbelagda golvkuddar för rengöring och polering av marmor, terrazzo, skiffer och polerade betonggolv. Hjälper till att eliminera golvfinish och minska arbetskostnaderna.
  • Simultaneously cleans and polishes flooring to achieve an outstanding shine
  • Ideal for marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
  • Easy to use: no expensive or harmful chemicals needed, only water
  • Recommended for use with low and standard speed machines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cleaning Pads
Färg Purple
Diameter (metrisk) 254 mm
För användning med (applikation) Burnishing, Cleaning
För användning med (utrustning) Marble, Terrazzo, Slate, and Polished Concrete Flooring
Material Diamond-coated
Stil Round