Läs mer
Notrax Diamant Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Varva med icke-riktad däcksplattamönster
Produktkod. p-7227310
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
Produktkod. 17772118
Brand: Notrax 419S0023BL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Diamant Sof-Tred™ - Exceptionell arbetskomfort tack vare 12,7 mm tjock specialformulerad blandning. Skyddande lager av exklusiva Dyna-Shield™ förlänger livslängden med 50 % jämfört med vanlig mikrocellulär vinyl.
  • Icke-riktat ''Deck Plate''-mönster tillåter rörelsefrihet
  • Exceptionell arbetskomfort tack vare 127 mm tjock specialformulerad blandning
  • Skyddande lager av exklusiva Dyna-Shield™ förlänger livslängden med 50 % jämfört med vanlig mikrocellulär vinyl
  • Finns med gula kanter längs sidorna och överensstämmer med OSHA-kod 1910-144
  • Alla fyra sidorna är fasade och förseglade för att minimera snubbelriskerna
Specifikationer
Mått (L x B) 91 x 60 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material Mikrocellulär vinyl
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm