Läs mer
Notrax Diamant Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Varva med icke-riktad däcksplattamönster
Product Code. 17792118
Change view
Click to view available options
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mått (L x B)
17792118 91 x 60 cm
17722128 150 x 91 cm
17702118 1830 x 60 cm
17732118 1830 x 91 cm
17762118 1830 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 17792118 Supplier Notrax Supplier No. 419S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.37 SEK
    471.67 SEK / Paket med 1
    Save 108.70 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Notrax Diamant Sof-Tred™ - Exceptionell arbetskomfort tack vare 12,7 mm tjock specialformulerad blandning. Skyddande lager av exklusiva Dyna-Shield™ förlänger livslängden med 50 % jämfört med vanlig mikrocellulär vinyl.
  • Icke-riktat ''Deck Plate''-mönster tillåter rörelsefrihet
  • Exceptionell arbetskomfort tack vare 127 mm tjock specialformulerad blandning
  • Skyddande lager av exklusiva Dyna-Shield™ förlänger livslängden med 50 % jämfört med vanlig mikrocellulär vinyl
  • Finns med gula kanter längs sidorna och överensstämmer med OSHA-kod 1910-144
  • Alla fyra sidorna är fasade och förseglade för att minimera snubbelriskerna
Specifications
Mått (L x B) 91 x 60 cm
Färg Grå
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material Mikrocellulär vinyl
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm