Läs mer
Notrax Diamant Stat™ Statisk dissipativ anti-trötthetsmatta
Produktkod. 17712288
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Produktkod. 17712288
Brand: Notrax 826S202MBL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomisk fördel från 14 mm tjock arbetsplattform med en statiskt avledande kombination av tuff ovansida laminerad på en bekväm svampbas för maximal hållbarhet i kombination med utmattningsavlastning.
  • Ergonomisk fördel från en 14 mm tjock arbetsplattform med en statisk dissipativ kombination av tuff toppyta laminerad på en bekväm svampbas för maximal hållbarhet i kombination med utmattningsavlastning
  • Utrustad med 10 mm honuttag fäst på mattan och jordkabel
  • Diamantdäcksplattans yta ger dragkraft och tillåter enkla vridsvängar
  • Med RedStop™ halksäker baksida för att förhindra att mattor förskjuts
  • UniFusion™ teknik konstruerad för att stå emot i de tuffaste arbetsmiljöerna
  • Statiskt avledande anti-utmattningsmattor skyddar mot statiska stötar samtidigt som de ger komfort för stående arbetare från en tjock arbetsplattform med vinylsvampbas för utmattningsavlastning
  • Fasade kanter på alla fyra sidor för att minimera snubbelrisk
Specifikationer
Mått (L x B) 200 x 91 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 6.6 ft.
Längd (metrisk) 200 cm
Material Ledande PVC
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado