Läs mer
Notrax Diamant Stat™ Statisk dissipativ anti-trötthetsmatta
Produktkod. 17792278
Change view
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17792278 150 x 91 cm
17782278 91 x 60 cm
17712288 200 x 91 cm
17702288 300 x 91 cm
17762278 2286 x 91 cm
17772278 2286 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17792278 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 826S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00 SEK
    4368.41 SEK / Paket med 1
    Save 671.59 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Ergonomisk fördel från 14 mm tjock arbetsplattform med en statiskt avledande kombination av tuff ovansida laminerad på en bekväm svampbas för maximal hållbarhet i kombination med utmattningsavlastning.
  • Ergonomisk fördel från en 14 mm tjock arbetsplattform med en statisk dissipativ kombination av tuff toppyta laminerad på en bekväm svampbas för maximal hållbarhet i kombination med utmattningsavlastning
  • Utrustad med 10 mm honuttag fäst på mattan och jordkabel
  • Diamantdäcksplattans yta ger dragkraft och tillåter enkla vridsvängar
  • Med RedStop™ halksäker baksida för att förhindra att mattor förskjuts
  • UniFusion™ teknik konstruerad för att stå emot i de tuffaste arbetsmiljöerna
  • Statiskt avledande anti-utmattningsmattor skyddar mot statiska stötar samtidigt som de ger komfort för stående arbetare från en tjock arbetsplattform med vinylsvampbas för utmattningsavlastning
  • Fasade kanter på alla fyra sidor för att minimera snubbelrisk
Specifikationer
Mått (L x B) 150 x 91 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 59 tum.
Längd (metrisk) 150 cm
Material Ledande PVC
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm