Beskrivning
- Tips överensstämmer med CE IVD-direktivet
- Färgkodad förpackning för volymigenkänning med ett ögonkast
- Steriliserade spetsar är fria från detekterbart DNA, RNA, DNas, RNas, ATP , pyrogener och spårmetaller
- Försteriliserade spetsar är inslagna i plast av medicinsk utrustningskvalitet
- Gamma bestrålat
- Icke-sterila spetsar kan autoklaveras vid 121 °C i 20 minuter vid 1 bar (fuktig värme)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pipettspets |
| Volym (metrisk) | 100 till 1000 μl |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | D1000 |
| Precision | 0,002 till 0,004 μL |
| Noggrannhet | 0 till 0,025 μL |
| Längd (engelska) | 2,6 tum |
| Längd (metrisk) | 6.6 cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD |
| Visa mer |