Beskrivning
- Tips följer CE IVD-direktivet
- Färgkodad förpackning för volymigenkänning vid en snabb blick
- Steriliserade spetsar är fria från detekterbart DNA, RNA, DNase, RNase, ATP pyrogener och spårmetaller
- Försteriliserade spetsar är inlindade i plast av medicinsk utrustningskvalitet
- Gamma bestrålad
- Icke-sterila spetsar kan autoklavas vid 121 °C i 20 minuter på 1 bar (fuktig värme).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pipettspets |
| Volym (metrisk) | 2 till 200 μl |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | D200 |
| Precision | 0,006 till 0,008 μl |
| Noggrannhet | -0,075 till -0,05 μl |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 5.1 cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD |
| Visa mer |