Läs mer
Fisherbrand™ Diamond vägande båtar
Produktkod. 15768187 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15768187 Vitt Paket med 500
15738197 Svart Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15768187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.91 SEK
    163.89 SEK / Paket med 500
    Save 14.02 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge exakta utgjutningar med minimal provförlust. Fisherbrand™ Diamond Weighing Boats är flexibla polystyrenbåtar med släta ytor.
  • Diamantformade båtar som flexar för exakt hällning.
  • Bred, platt botten för att motstå tippning
  • 2 färger
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
  • Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
  • Alla är FDA/livsmedelsklassade
  • Paket om 500
  • Disponibel
Specifikationer
Bottenform Plan
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägbåt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Längd (metrisk) 71 mm
Bredd (metrisk) 46 mm
Höjd (metrisk) 14 mm