Läs mer
Fisherbrand™ Diamond vägande båtar
Produktkod. p-7114438 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15768187
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge exakta utgjutningar med minimal provförlust. Fisherbrand™ Diamond Weighing Boats är flexibla polystyrenbåtar med släta ytor.
  • Diamantformade båtar som flexar för exakt hällning.
  • Bred, platt botten för att motstå tippning
  • 2 färger
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
  • Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
  • Alla är FDA/livsmedelsklassade
  • Paket om 500
  • Disponibel
Specifikationer
Bottenform Flat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Non-sterile
Typ Vägande båt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Längd (metrisk) 71 mm
Bredd (metrisk) 46 mm
Höjd (metrisk) 14 mm