Läs mer
Globe Scientific Diamond™ Vita glasglasglasglasögon med slättmikroskop
Product Code. 31923285 Shop All Globe Scientific Products
Change view
Click to view available options
Hörnstil:
90°
Klippt
Kanter:
Fasad
Jord
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Hörnstil Kanter
31923285 Klippt Fasad
31922606 90° Jord
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 31923285 Supplier Globe Scientific Supplier No. 138410
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Globe Scientific Inc. Diamond™ White Glass Plain Microscope Slides är förrengjorda och redo att användas
  • Finns med 90° eller klippta hörn
  • Tillverkad av optisk vit glaskvalitet av högsta kvalitet
  • Packad i högkvalitativa vita plastlådor
Specifications
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
nr per ärende 1440
Antal per förpackning 72
Sterilitet Icke-steril
Kanter Fasad
Material Glas
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Färg Vitt
Hörnstil Klippt
Mått (L x B) 75 x 25 mm