Läs mer
Checkers Diamondback™ Ramp
Produktkod. 17702508
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
17702508 Gult
1 options
Produktkod. 17702508 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PDBS0002YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4058.25 SEK
    3513.82 SEK / Paket med 1
    Save 544.43 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 22-10-2026
Diamondback 4,5 tums slangbryggsystem ger skydd för värdefulla kabel- och slangledningar samtidigt som det säkerställer en säkrare passagemetod för fordon. De kan skydda slangar och kablar upp till 4,5 tum.
  • Checkers Diamondback 45'' slangbryggsystem ger skydd för värdefulla kablar och slangledningar samtidigt som det säkerställer en säkrare passagemetod för fordon
  • De ersätter trä- och metalltillverkade ramper och kan användas för att skydda linjer upp till 45 tum i diameter
  • Allväderspolyuretankonstruktion med hög densitet skyddar mot skador av fysiskt tryck och minskar underhålls- och utbyteskostnader för kabel och slang
  • Den lätta, modulära designen av sammankopplade sektioner ger flexibilitet i flera längder
  • Checkers Hose Bridge Systems är endast avsedda för tillfälliga installationer
Specifikationer
Mått (L x B x H) 41 x 26 x 14 cm
Färg Gult
Material Polyeten
Typ Ramp