Läs mer
Heathrow Scientific™ Diamantformade vägningsbåtar
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Bred, platt botten för att motstå tippning.
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
- Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F).
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
- FDA/livsmedelsgodkänd.
- Paket om 500.
- Disponibel.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Diamant |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägande båt |
| För användning med (applikation) | Provvägning |
| Visa mer |