Läs mer
Diamylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diamylamine |
| CAS | 2050-92-2 |
| Molekylformel | C10H23N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Dipentylamine, N-Pentyl-1-pentanamine, Di-n-amylamine, Di-n-pentylamine, Diamylamine, Dipentanamine, N,N-Dipentylamine, NSC 6329 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H23N/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h11H,3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCNCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.3 |
| Formel vikt | 157.183 |