Läs mer
Dianemycin, MedChemExpress
Beskrivning
Dianemycin (Nanchangmycin free acid), a polyether antibiotic produced by Streptomyces nanchangensis NS3226, inhibits gram-positive bacteria. Nanchangmycin is a broad spectrum antiviral active against Zika virus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dianemycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 35865-33-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C47H78O14 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Nanchangmycin free acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : 155 mg/mL (178.75 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |