Läs mer
Dianhydro Idarubicinaglycone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dianhydro Idarubicinaglycone |
| CAS | 84499-12-7 |
| Molekylformel | C20 H12 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 8-Acetyl-6,11-Dihydroxytetracene-5,12-dione, Dianhydro Idarubicinaglycone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O5/c1-9(21)10-6-7-13-14(8-10)20(25)16-15(19(13)24)17(22)11-4-2-3-5-12(11)18(16)23/h2-8,24-25H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc2c(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c3c(O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 8-acetyl-6,11-dihydroxytetracene-5,12-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.306 |
| Formel vikt | 332.068 |