Läs mer
Dianthramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dianthramine |
| CAS | 136945-65-8 |
| Molekylformel | C14 H11 N O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO6/c16-7-1-3-9(13(18)19)11(5-7)15-12-6-8(17)2-4-10(12)14(20)21/h1-6,15-17H,(H,18,19)(H,20,21) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(O)cc1Nc2cc(O)ccc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-carboxy-5-hydroxyanilino)-4-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.24 |
| Formel vikt | 289.059 |