Läs mer
Fisherbrand™ Membranpump
Produktkod. 10287097 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Flödeshastighet:
16 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10287097 16 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 10287097
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kemikaliebeständiga pumpar för tillämpningar som involverar aggressiva lösningsmedel och sura ångor. Fisherbrand™ membranpumpar och anslutningshuvuden är kolfiberförstärkta för att ge elektrisk ledningsförmåga och förhindra elektrostatisk laddning.
  • Kemikaliebeständig, idealisk för tillämpningar som involverar aggressiva lösningsmedel och sura ångor
  • Ersätter lamellpumpar och vattenaspiratorer, särskilt i grovvakuumtillämpningar där korrosiva ångor förekommer
  • Pumphuvuden är gjorda av PTFE med kolfiberförstärkning för att hantera korrosiva och aggressiva ångor utan skador
  • Pumpkammare är hermetiskt separerade från drivutrymmet, vilket säkerställer förlängd livslängd för mekaniska delar
  • Pumpar använder PFTE-membran som är sammanfogade med ett starkt, icke fuktat underlag och PEEK-ventiler, som är kemikaliebeständiga och extremt slitstarka jämfört med elastomerventiler
  • Gasballastventil hjälper till att bibehålla pumpens prestanda när du arbetar med kondenserbar vaporset
    • Slangmunstycken för 8 mm innerdiameter slangar
    • Vibrationsdämpande fötter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 8 mbar
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz motor med Schuko och UK strömkablar
Mått (L x B x H) 19,5 x 23,5 x 14,5 cm (7,6 x 9,25 x 5,7 tum)
Material PTFE
Vikt (engelska) 14.3 lb.
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Flödeshastighet 16 l/min.
Pumptyp Membranvakuumpump
Användningsområden Vakuumugnar
Maximalt tryck <8 mbar