Läs mer
Thermo Scientific™ Diaphragm Pump HMD 4C
Produktkod. 15352490 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Flödeshastighet:
3,0 m3/h
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15352490
Brand: Thermo Scientific™ 50028362
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Three Step Chemical Pump for Drying (Caustic/Corrosive Vapours). Supplied Complete with All Necessary Tubing and Fittings to Connect to the Vacuum Oven.
  • Ready to connect
  • Vacuum pump for vacuum drying ovens: quality, power and a long service life
  • Fully lined with PTFE and other fluorinated hydrocarbons
  • Functional design: integrated glass condensate trap, which empties quickly, and an emission condenser with cooling, supplied as standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 3.20 kW
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad
Mått (L x B x H) 338 x 241 x 500 mm
Modell HMD 4 C
Vikt (metrisk) 18 kg
Flödeshastighet 3,0 m3/h
Pumptyp Vakuumpump
Kapslingsklassificering IP20
Användningsområden For Drying (Caustic/Corrosive Vapours)
Maximalt tryck <10 Mbar final pressure with gas ballast
För användning med (utrustning) Vacutherm 6000 Ovens in Particular The BL Model
Spänning 230 V