Läs mer
Thermo Scientific™ Diaphragm Pump HMD 8
Produktkod. 12798696 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Flödeshastighet:
9,6 m3/h
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12798696
Brand: Thermo Scientific™ 50040078
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Three Step Diaphragm Pump. Standard Pump for Drying (Water/ Non-Caustic Vapours). Supplied Complete with All Necessary Tubing and Fittings to Connect to the Vacuum Oven.
  • Condensate trap and drain cock
  • 100 % oil free, requires little maintenance
  • Powerful
  • Short pump-down times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 3.37 kW
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad
Mått (L x B x H) 610 x 240 x 300 mm
Modell HMD 8
Vikt (metrisk) 26 kg
Flödeshastighet 9,6 m3/h
Pumptyp Vakuumpump
Kapslingsklassificering IP20
Användningsområden For Drying (Water/ Non-Caustic Vapours)
Maximalt tryck <10 Mbar final pressure with gas ballast
För användning med (utrustning) Vacutherm 6000 Oven
Spänning 230 V