Läs mer
KNF™ LABOPORT™ Membranvakuumpumpsystem SH 820 G och SH 840 G
Flödeshastighet:
20 L/min.
34 L/min.
Mått (L x B x H):
260 x 323 x 416 mm
274 x 340 x 416 mm
Modell:
SH820G
SH840G
Beskrivning
- Vakuumsystem bestående av kemiskt resistent membranvakuumpump, bottenplatta, separator på sugsidan och högpresterande kondensor på trycksidan
- Modulär utbyggbar
- 100 % oljefri överföring, därigenom ren överföring, evakuering och komprimering av gaser
- Hög nivå av ånga och kondensatkompatibilitet
- Idealisk för extremt aggressiva, frätande gaser och ångor
- Integrerad gasballastventil
- 3-färgsstatusdisplay för drift, standby och fel
- Integrerad varvtalsreglering
- Miljövänlig
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 6 Mbar (abs.) |
| Kontrollera | Integrerad rotationshastighetskontroll |
| Motortyp | BLDC |
| Inkluderar | Membranvakuumpump, bottenplatta, separatorkolv och högpresterande kondensor |
| Mått (L x B x H) | 274 x 340 x 416 mm |
| Material | TFM™ PTFE |
| Modell | SH840G |
| Pluggtyp | EU, Storbritannien |
| Vikt (engelska) | 14.1 kg |
| Flödeshastighet | 34 L/min. |
| Visa mer |