Läs mer
VACUUBRAND™ Membranventil
Produktkod. 10273031 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
6 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Förpackningsstorlek
10273031 6 mm Varje
10120941 16 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10273031 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20664010
Beräknad leverans: 30-09-2026
Handmanövrerade membranventiler för RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6
VM-seriens ventiler är handmanövrerade membranventiler. De används t.ex. som avstängningsventiler, luftintagsventiler eller manuella reglerventiler. Genom att rotera hjulet flyttas ett flexibelt PTfE-membran och pressas mot sätet av rostfritt stål eller tas bort från det, varvid ventilen stängs respektive öppnas. De gaskontaktande delarna är gjorda av rostfritt stål och PTfE som ger god motståndskraft mot korrosiva gaser och ångor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 6 mm
För användning med RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6
Kvantitet 1 vardera
Typ Membranventil