Läs mer
Diaquo[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum Dimer Dinitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diaquo[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum Dimer Dinitrate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H14N2.2H2O.2Pt/c2*7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;;/h2*5-6H,1-4,7-8H2;2*1H2;;/q;;;;2*+4/p-2/t2*5-,6-;;;;/m11..../s1 |