Läs mer
Kiselgur, syratvättad,∽ 95 % SiO2 , MP Biomedicals™
Produktkod. 11471051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471051 5 kg 5000g
11461051 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215760794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8930.00 SEK
    8506.19 SEK / 5000g
    Save 423.81 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 61790-53-2
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diatomaceous silica
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatomaceous Earth, Non-washed
Fysisk form Pulver
Färg Rosa till Tan
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall ∽95 %
Formel vikt 60.04