Läs mer
Kiselgur syratvättad, MP Biomedicals
Produktkod. 11451051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451051 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11451051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215760780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 100g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatomaceous earth acid-washed
CAS 61790-53-2
Kvantitet 100 g
Molekylformel O2Si
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn dioxosilan
Molekylvikt (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vikt 60.08
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diatomaceous Earth, Acid-washed
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diatomaceous Earth Acid Washed