Läs mer
Kiselgur, bränd, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15667810 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 15667810
Brand: Honeywell-Fluka D38771KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pulver, lämplig för de flesta filtreringar
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68855-54-9
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.988
MDL-nummer MFCD00132803
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatomaceous Earth, Calcined
Kvantitet 1 kg
Förpackning Poly flaska
UN-nummer NONH for all modes of transport