Läs mer
Kiselgur, kalk, Solstice
Produktkod. 15687810
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15687810 5 kg Poly flaska 5kg
15677810 500 g Poly flaska 500g
15667810 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15687810 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer D38775KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Pulver, lämplig för de flesta filtreringar
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68855-54-9
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.988
MDL-nummer MFCD00132803
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatomaceous Earth, Calcined
Kvantitet 5 kg
Förpackning Poly flaska
UN-nummer NONH for all modes of transport