Läs mer
Kiselgur, flusskalcierad, TRC
Produktkod. 30362881
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30362881 500 g
1 options
Produktkod. 30362881 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416821500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatomaceous earth, Flux-calcined
CAS 68855-54-9
Molekylformel SiO2
Kvantitet 500 g
Synonym Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined
LEDER O=[Si]=O
Molekylvikt (g/mol) 60.08