Läs mer
Kiselgur, J.T. Baker™
Produktkod. 15527944 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15527944 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
15538774 1 kg Poly Pail 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15527944 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 193901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 68855-54-9
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.988
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Diatomaceous Earth
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Partikelstorlek 33 Micron
Densitet 1L = 2.30kg
Kvantitet 500 g