Läs mer
Kiselgur, icke-tvättad,∽ 90 % SiO2 , MP Biomedicals™
Produktkod. 11441051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441051 5 kg 5kg
11431051 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215760694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 SEK
    2056.45 SEK / 5kg
    Save 103.55 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 61790-53-2
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diatomaceous silica
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatomaceous Earth, Non-washed
Fysisk form Pulver
Färg Grå till vit
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall ∽90%
Formel vikt 60.04