Läs mer
Diatrizoesyradihydrat, 98,87 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11494732 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494732 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11494732 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219150110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 10g
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatrizoic acid dihydrate
CAS 50978-11-5
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.9887
Molekylformel C11H13I3N2O6
Kvantitet 10 g
Synonym diatrizoic acid dihydrate, amidotrizoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, dsstox_cid_28886, dsstox_rid_83154, dsstox_gsid_48960, 2,4,6-triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid dihydrate, 3,5-bis acetylamino-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid-water 1/2, amidotrizoic acid ban:jan
InChI-nyckel JHQKUXXJPHSPOL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)O)I)NC(=O)C)I.O.O
IUPAC-namn 3,5-diacetamido-2,4,6-trijodbensoesyra;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 649.946
PubChem CID 12598086
ChEBI CHEBI:59733
Formel vikt 649.95
Fysisk form Pulver