Läs mer
Diatrizoic acid
Produktkod. 15435689
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435689 25 g 25g
15425689 5 g 5g
15445689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63444.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett radiokontrastmedel med hög osmolalitet
Diatrizoic acid är ett gradientreagens som används för blodcellsseparation och diagnostiskt hjälpmedel (radioopakt medium). Diatrizoesyra kan användas som ett alternativ till bariumsulfat för medicinsk avbildning av mag-tarmkanalen, såsom övre gastrointestinala serier och tunntarmsserier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Diatrizoic acid är ett gradientreagens som används för blodcellsseparation och diagnostiskt hjälpmedel (radioopakt medium). Diatrizoesyra kan användas som ett alternativ till bariumsulfat för medicinsk avbildning av mag-tarmkanalen, såsom övre gastrointestinala serier och tunntarmsserier.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-96-4
Molekylformel C11H9I3N2O4
Molekylvikt (g/mol) 613.92
MDL-nummer MFCD00069960
InChI-nyckel YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diatrizoic acid, amidotrizoic acid, diatrizoate, amidotrizoate, urogranoic acid, urografin acid, odiston, urotrast, diat, diatriazoate
PubChem CID 2140
ChEBI CHEBI:53691
IUPAC-namn 3,5-diacetamido-2,4,6-trijodbensoesyra
LEDER CC(=O)NC1=C(I)C(C(O)=O)=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatrizoic acid
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,2992
Löslighetsinformation Soluble in Methanol.
Formel vikt 613.9
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.