Läs mer
Diaveridine, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16656203 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16656203 100 mg
1 options
Produktkod. 16656203 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1687100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diaveridine
CAS 5355-16-8
CAS Max % ≤ 100%
Beilstein 258464
Färg Colorless
Smältpunkt 235°C
Synonym 5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2,4-pyrimidinediamine
Molekylvikt (g/mol) 260.29 g/mol
Kvantitet 100 mg
Kvalitet Coccidiostat