Läs mer
Diaveridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diaveridine Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4O2.ClH/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14;/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17);1H |
| Formel vikt | 296.104 |