Läs mer
Diaveridin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30365624
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365624 100 mg
30356687 10 mg
30356028 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD120135100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2507-23-5
Molekylformel C13H16N4O2 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 296.75
Synonym 5-[(3,4-Dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine Hydrochloride
IUPAC-namn 5-[(3,4-metoxyfenyl)metyl]pyrimidin-2,4-diamin; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diaveridine Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N4O2.ClH/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14;/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17);1H
Formel vikt 296.104