Läs mer
Diaveridine, LoGiCal
Produktkod. 30463554
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463554 10 mg
1 options
Produktkod. 30463554 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3039.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diaveridine
CAS 5355-16-8
Analyt- eller komponentnamn Diaveridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H16 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-, yrimidine, 2,4-diamino-5-veratryl- (6CI,7CI,8CI), 2,4-Diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-veratrylpyrimidine, BW 49-210, Diaveridin, Diaveridine, EGIS 5645, NSC 408735
InChI formel InChI=1S/C13H16N4O2/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17)
Lösningstyp Neat
LEDER COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
IUPAC-namn 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 260.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 260.1273 g/mol