Läs mer
Diaveridine, MedChemExpress
Produktkod. 16469885
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
16469885 250 mg
1 options
Produktkod. 16469885 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1902
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Diaveridine (EGIS-5645) is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor with a Ki of 11.5 nM for the wild type DHFR and also an antibacterial agent.
Diaveridine (EGIS-5645) is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor with a Ki of 11.5 nM for the wild type DHFR and also an antibacterial agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diaveridine
Fysisk form Solid
CAS 5355-16-8
Färg White
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H16N4O2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym EGIS-5645
Löslighetsinformation DMSO : 32 mg/mL (122.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC=C(CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1
Molekylvikt (g/mol) 260.29
Formel vikt 260.29
Procent renhet 99.79%