Läs mer
Diaza-18-crown-6, 98%
Produktkod. 10432441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432441 500 mg Glasflaska 500mg
10045773 100 mg Glass bottle 100mg
10035773 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10432441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275825000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23978-55-4
Molekylformel C12H28N2O4
Molekylvikt (g/mol) 264.37
MDL-nummer MFCD00005112
InChI-nyckel NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Synonym kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
PubChem CID 72805
IUPAC-namn 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyklooktadekan
LEDER C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diaza-18-crown-6
Namnnotering 98%
Smältpunkt 111°C to 115°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone
Formel vikt 262.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diaza-18-crown-6
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.