missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diazaborine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diazaborine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13BN2O3S/c1-11-6-8-13(9-7-11)21(19,20)17-15(18)14-5-3-2-4-12(14)10-16-17/h2-10,18H,1H3 |
| Formel vikt | 300.074 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?