Läs mer
Diazinon 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310654
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310654 1 ml
1 options
Produktkod. 30310654 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010334ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diazinon
CAS 333-41-5
Analyt- eller komponentnamn Diazinon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H21 N2 O3 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Diazinon, Dimpylate
InChI formel InChI=1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
IUPAC-namn diethoxy-(6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)oxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 304.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 304.101 g/mol