Läs mer
Diazinon-oxon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diazoxon |
| CAS | 962-58-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diazoxon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H21 N2 O4 P |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Phosphoric acid, diethyl 6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl ester, Phosphoric acid, diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Pyrimidinol, 2-isopropyl-6-methyl-, diethyl phosphate (6CI), Diazinon oxon, Diazoxon, Diethyl 2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl phosphate, O,O-Diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphate, O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methylpyrimidyl-6) phosphate, Oxodiazinon |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N2O4P/c1-6-16-19(15,17-7-2)18-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C |
| Visa mer |