Läs mer
Diazolidinylurea, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491611 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491611 25 g 25g
11401621 100 g 100g
11411621 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491611 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219019125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 25g
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 78491-02-8
Molekylformel C8H14N4O7
Molekylvikt (g/mol) 278.221
InChI-nyckel SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diazolidinylurea, diazolidinyl urea, 1-1,3-bis hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl-1,3-bis hydroxymethyl urea, germall ii, germall 11, imidazolidinyl urea 11, n,n'-bis hydroxymethyl urea, dsstox_cid_9559, dsstox_rid_78776
PubChem CID 62277
IUPAC-namn 1-[1,3-bis(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroximetyl)urea
LEDER C(NC(=O)N(CO)C1C(=O)N(C(=O)N1CO)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diazolidinyl urea
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 278.2
Fysisk form Pulver