Läs mer
Diazolidinylurea (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30360924
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360924 25 g
30351276 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30360924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41732325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78491-02-8
Molekylformel C8H14N4O7
Molekylvikt (g/mol) 278.22
Synonym N-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N'-bis(hydroxymethyl)urea, Diazolidinylurea, Germaben II-E, Germall II, N-Hydroxymethyl-N-[1,3-di(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-N'-hydroxymethylurea
IUPAC-namn 1-[1,3-bis(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymetyl)urea
LEDER OCNC(=O)N(CO)C1N(CO)C(=O)N(CO)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diazolidinyl Urea (Technical Grade)
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18)
Formel vikt 278.0862