Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Diazoxid, 98 %
Produktkod. 15467199
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15467199 500 mg 500mg
15457199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467199 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66010.ME
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 364-98-7 | C8H7ClN2O2S, C8H7ClN2O2S | 230,67 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 364-98-7
Specifikationer
Kvantitet 500 mg
Beskrivning White to off-white
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Formatera Powder
Analysera 98%
Molekylformel C8H7ClN2O2S
Formel vikt 230.67
Synonym 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Smältpunkt 330°C to 331°C
Löslighet Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
Form Powder
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning