missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diazoxide-d3, TRC

Produktkod. 30354461
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354461 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30354461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41730810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diazoxide-d3
CAS 1432063-51-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8H4D3ClN2O2S
Kvantitet 10 mg
Synonym 7-Chloro-3-methyl-d3-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide, 3-Methyl-d3-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide, 7-Chloro-3-methyl-d3-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide, Dizoxide-d3, Hyperstat-d3, Hypertonalum-d3, Mutabase-d3, NSC 64198-d3, NSC 76130-d3, Proglicem-d3, Proglycem-d3, SRG 95213-d3, Sch 6783-d3
InChI formel InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)/i1D3
LEDER O=S1(C2=CC(Cl)=CC=C2NC(C([2H])([2H])[2H])=N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 233.69
Procent renhet >95
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.