Läs mer
Diazoxide, MedChemExpress
Produktkod. 16468636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468636 100 mg
1 options
Produktkod. 16468636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1140100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Diazoxide (Sch-6783) is an ATP-sensitive potassium channel activator, has the potential for hyperinsulinism treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diazoxide
CAS 364-98-7
Färg Grayish Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H7ClN2O2S
Kvantitet 100 mg
Synonym Sch-6783 SRG-95213
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (151.73 mM)
LEDER CC(NC1=CC=C(Cl)C=C12)=NS2(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 230.67
Formel vikt 230.67
Procent renhet 98.48%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation